Få mere at vide
1,3,5-Triisopropylbenzen, 95%
Artikelnummer. 10793361 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10793361 100 mL Glasflaske 100ml
10571564 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10793361 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 171221000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 717-74-8 | C15H24 | 204,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 717-74-8
Molekylær formel C15H24
Molekylvægt (g/mol) 204.35
MDL nummer MFCD00008890
InChI nøgle VUMCUSHVMYIRMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-triisopropylbenzene, 2,4,6-triisopropylbenzene, benzene, 1,3,5-tris 1-methylethyl, 1,3,5-tris propan-2-yl benzene, unii-fr9y346wpb, benzene, 1,3,5-triisopropyl, fr9y346wpb, benzene, tris 1-methylethyl, pubchem13720, 1,5-triisopropylbenzene
PubChem CID 12860
IUPAC navn 1,3,5-tri(propan-2-yl)benzen
SMIL CC(C)C1=CC(=CC(=C1)C(C)C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3, 5-Triisopropylbenzene
Navn note 97%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.8400g/mL
Kogepunkt 232 °C til 236 °C
Flammepunkt 86 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H3[CH(CH3)2]3
Brydningsindeks 1,4874 til 1,4894
Mængde 100 mL
Beilstein 05, 458
Specifik vægtfylde 0.84
Formel vægt 204.35
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske