Få mere at vide
1,3,5-Triisopropylbenzen, 95%
Artikelnummer. 11435523
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435523 50 g 50g
11445523 250 g 250g
11425523 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435523 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13453.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 717-74-8 | C15H24 | 204,357 g/mol
1,3,5-Triisopropylbenzen bruges som brændstof og brændstofadditiv. Det bruges også i smøremidler og smøremiddeladditiver. Yderligere anvendes det til fremstilling af 2,4,6-triisopropyl-benzensulfonylchlorid. Det bruges også som et kvældningsmiddel under syntesen af mesoporøs silica med todimensionelle sekskantede porer. Ud over dette bruges det som en micelle-ekspander i syntesen af magnetiske mesoporøse silicananopartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3,5-Triisopropylbenzen bruges som brændstof og brændstofadditiv. Det bruges også i smøremidler og smøremiddeladditiver. Yderligere anvendes det til fremstilling af 2,4,6-triisopropyl-benzensulfonylchlorid. Det bruges også som et kvældningsmiddel under syntesen af mesoporøs silica med todimensionelle sekskantede porer. Ud over dette bruges det som en micelle-ekspander i syntesen af magnetiske mesoporøse silicananopartikler.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 717-74-8
Molekylær formel C15H24
Molekylvægt (g/mol) 204.357
MDL nummer MFCD00008890
InChI nøgle VUMCUSHVMYIRMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-triisopropylbenzene, 2,4,6-triisopropylbenzene, benzene, 1,3,5-tris 1-methylethyl, 1,3,5-tris propan-2-yl benzene, unii-fr9y346wpb, benzene, 1,3,5-triisopropyl, fr9y346wpb, benzene, tris 1-methylethyl, pubchem13720, 1,5-triisopropylbenzene
PubChem CID 12860
IUPAC navn 1,3,5-tri(propan-2-yl)benzen
SMIL CC(C)C1=CC(=CC(=C1)C(C)C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Triisopropylbenzene
Smeltepunkt -7°C
Tæthed 0.854
Kogepunkt 235°C to 237°C
Flammepunkt 86°C (186°F)
Brydningsindeks 1.488
Mængde 50 g
Beilstein 1862750
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 204.36
Procent renhed 95%