Få mere at vide
1,3,5-triformylbenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11954781 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11954781 1 g 1g
11974781 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11954781 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446550010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3163-76-6 | C9H6O3 | 162.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3163-76-6
Molekylær formel C9H6O3
Molekylvægt (g/mol) 162.14
MDL nummer MFCD00182470
InChI nøgle AEKQNAANFVOBCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-benzenetricarboxaldehyde, 1,3,5-triformylbenzene, trimesaldehyde, 1,3,5-benzenetricarbaldehyde, benzene-1,3,5-tricarboxaldehyde, trimesic formaldehyde, 1,3,5-triformyl benzene, bzoh31, aekqnaanfvobcu-uhfffaoysa
PubChem CID 2747968
IUPAC navn benzen-1,3,5-tricarbaldehyd
SMIL O=CC1=CC(C=O)=CC(C=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3, 5-Triformylbenzene
Smeltepunkt 156.0°C to 158.0°C
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 162.14
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,5-Triformylbenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.