Få mere at vide
1,3,5-Trifluorobenzene, 98+%
Artikelnummer. 11458566
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458566 5 g 5g
11468566 25 g 25g
11478566 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458566 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15984.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 372-38-3 | C6H3F3 | 132.085 g/mol
1,3,5-Trifluorbenzen blev anvendt i syntesen af (-)-epicatechin og dets 3-O-gallat. Det bruges også som mellemprodukt i organisk kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3,5-Trifluorbenzen blev anvendt i syntesen af (-)-epicatechin og dets 3-O-gallat. Det bruges også som mellemprodukt i organisk kemisk syntese.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 372-38-3
Molekylær formel C6H3F3
Molekylvægt (g/mol) 132.085
MDL nummer MFCD00000333
InChI nøgle JXUKFFRPLNTYIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,3,5-trifluoro, sym-trifluorobenzene, unii-bn94c411f8, pubchem1069, 1,5-trifluorobenzene, acmc-209iru, 2,4,6-trifluorophenyl, benzene,3,5-trifluoro, 1,3,5-tri-fluorobenzene, 1,3,5-trifluoro-benzene
PubChem CID 9745
IUPAC navn 1,3,5-trifluorbenzen
SMIL C1=C(C=C(C=C1F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Trifluorobenzene
Smeltepunkt -7°C to -4°C
Tæthed 1.279
Kogepunkt 75°C to 76°C
Flammepunkt −7°C (19°F)
Brydningsindeks 1.415
Mængde 5 g
FN nummer UN2387
Beilstein 1906457
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 132.09
Procent renhed ≥98%