Få mere at vide
1,3,5-Trifluorobenzene, 98+%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10337560 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
10mL; Glass bottle
Artikelnummer.
10337560 10mL; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10337560 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 188430100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3, 5-Trifluorobenzene
CAS 372-38-3
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Tæthed 1.27g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H3F3
Lineær formel C6H3F3
Brydningsindeks 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD00000333
Mængde 10 mL
Beilstein 05, IV, 638
Synonym benzene, 1,3,5-trifluoro, sym-trifluorobenzene, unii-bn94c411f8, pubchem1069, 1,5-trifluorobenzene, acmc-209iru, 2,4,6-trifluorophenyl, benzene,3,5-trifluoro, 1,3,5-tri-fluorobenzene, 1,3,5-trifluoro-benzene
InChI nøgle JXUKFFRPLNTYIV-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(C=C(C=C1F)F)F
IUPAC navn 1,3,5-trifluorobenzene
Molekylvægt (g/mol) 132.085
PubChem CID 9745
Formel vægt 132.08
Procent renhed ≥98.0%
Fysisk form Liquid