Få mere at vide
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428896
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428896 5 g 5g
11418896 1 g 1g
11438896 25 g 25g
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11428896
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17035.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 315-14-0
Molekylær formel C6H2F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 177.082
MDL nummer MFCD00014687
InChI nøgle PWRFDGYYJWQIAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trifluoronitrobenzene, 2,2,6-trifluoronitrobenzene, benzene, 1,3,5-trifluoro-2-nitro, 1,3,5-trifluoro-2-nitro-benzene, 2-nitro-1,3,5-trifluorobenzene, pubchem10646, acmc-209hn4, 1,3,5-trifluoronitrobenzene, 2,4,6 trifluoronitrobenzene, ksc226o4t
PubChem CID 67567
IUPAC navn 1,3,5-trifluoro-2-nitrobenzene
SMIL C1=C(C=C(C(=C1F)[N+](=O)[O-])F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzene
Smeltepunkt 2°C to 5°C
Tæthed 1.514
Kogepunkt 171°C to 172°C
Flammepunkt 77°C (170°F)
Brydningsindeks 1.479
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2106869
Formel vægt 177.08
Procent renhed 98%