Få mere at vide
1,3,5-Trifluor-2,4,6-triiodobenzen, 97%
Artikelnummer. 15455907
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15455907 5 g 5g
15445907 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33116.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 84322-56-5 | C6F3I3 | 509,775 g/mol
1,3,5-trifluor-2,4,6-triiodbenzen er nyttig til biologiske anvendelser. Yderligere bruges det som et mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3,5-trifluor-2,4,6-triiodbenzen er nyttig til biologiske anvendelser. Yderligere bruges det som et mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84322-56-5
Molekylær formel C6F3I3
Molekylvægt (g/mol) 509.775
MDL nummer MFCD06248899
InChI nøgle NTAZOPPTLZSXQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodo-benzene, 1,3,5-trilfluoro-2,4,6-triiodobenzene, benzene,1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodo, pubchem10637, 1,3,5-trifluoro-2,4, 1,3,5-triiodotrifluorobenzene, 1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodob, benzene, 1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodo
PubChem CID 3852430
IUPAC navn 1,3,5-trifluor-2,4,6-triiodbenzen
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1I)F)I)F)I)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Smeltepunkt 152 °C
Mængde 5 g
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 509.77
Procent renhed 97%