Få mere at vide
1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene, 98+%
Artikelnummer. 11404973
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404973 5 g 5g
11414973 25 g 25g
11424973 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11404973 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12262.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 18708-70-8 | C6H2Cl3NO2 | 226.437 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18708-70-8
Molekylær formel C6H2Cl3NO2
Molekylvægt (g/mol) 226.437
MDL nummer MFCD00014690
InChI nøgle AEBJDOTVYMITIA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 29228
IUPAC navn 1,3,5-trichlor-2-nitrobenzen
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Cl)[N+](=O)[O-])Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene
Smeltepunkt 68°C to 73°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2213282
Synonym 2,4,6-trichloronitrobenzene, benzene, 1,3,5-trichloro-2-nitro, 2,4,6-trichloro-1-nitrobenzene, unii-t00kp6ct7k, t00kp6ct7k, benzene,1,3,5-trichloro-2-nitro, acmc-209epa, 2,6-trichloronitrobenzene, dsstox_cid_6204, dsstox_rid_78056
Formel vægt 226.45
Procent renhed ≥98%