Få mere at vide
1,3,5-trichlor-2-iodbenzen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4391491
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
Artikelnummer. 10174194
Brand: Thermo Scientific Maybridge TL00270DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 6324-50-1
Molekylær formel C6H2Cl3I
Molekylvægt (g/mol) 307.336
InChI nøgle XXFFSBRDPQFIPO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 232054
IUPAC navn 1,3,5-trichlor-2-iodbenzen
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Cl)I)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3, 5-Trichloro-2-iodobenzene
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Synonym 2,4,6-trichloroiodobenzene, 1-iodo-2,4,6-trichlorobenzene, benzene,1,3,5-trichloro-2-iodo, benzene, 1,3,5-trichloro-2-iodo, acmc-20aof6, 2,4,6-trichloro-1-iodobenzene, 2-iodo-1,3,5-trichlorobenzene, 1,3,5-trichloro-2-iodo-benzene, 1,3,5-tris chloranyl-2-iodanyl-benzene
Formel vægt 307.35
Procent renhed 97%