Få mere at vide
1,3,5-trichlor-2-iodbenzen, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1, 3, 5-Trichloro-2-iodobenzene |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,4,6-trichloroiodobenzene, 1-iodo-2,4,6-trichlorobenzene, benzene,1,3,5-trichloro-2-iodo, benzene, 1,3,5-trichloro-2-iodo, acmc-20aof6, 2,4,6-trichloro-1-iodobenzene, 2-iodo-1,3,5-trichlorobenzene, 1,3,5-trichloro-2-iodo-benzene, 1,3,5-tris chloranyl-2-iodanyl-benzene |
| Formel vægt | 307.35 |
| Procent renhed | 97% |