Få mere at vide
1,3,5-trichlor-2-iodbenzen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10174194
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10174194 1 g 1g
10682505 5 g 5g
10555645 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10174194 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00270DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 6324-50-1
Molekylær formel C6H2Cl3I
Molekylvægt (g/mol) 307.336
InChI nøgle XXFFSBRDPQFIPO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 232054
IUPAC navn 1,3,5-trichlor-2-iodbenzen
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Cl)I)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3, 5-Trichloro-2-iodobenzene
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Synonym 2,4,6-trichloroiodobenzene, 1-iodo-2,4,6-trichlorobenzene, benzene,1,3,5-trichloro-2-iodo, benzene, 1,3,5-trichloro-2-iodo, acmc-20aof6, 2,4,6-trichloro-1-iodobenzene, 2-iodo-1,3,5-trichlorobenzene, 1,3,5-trichloro-2-iodo-benzene, 1,3,5-tris chloranyl-2-iodanyl-benzene
Formel vægt 307.35
Procent renhed 97%