Få mere at vide
1,3,5-Tribromobenzen, 98%
Artikelnummer. 10696362 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10696362 25 g Glasflaske 25g
10448700 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10696362 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 161080250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 626-39-1 | C6H3Br3 | 314,80 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-39-1
Molekylær formel C6H3Br3
Molekylvægt (g/mol) 314.80
MDL nummer MFCD00000080
InChI nøgle YWDUZLFWHVQCHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,3,5-tribromo, 1,3,5-tribromo-benzene, unii-o3td0u1oaq, o3td0u1oaq, paragos 530416, 1,5-tribromobenzene, pubchem9590, 1,3,5-tribromobezene, benzene,3,5-tribromo, acmc-20a11o
PubChem CID 12279
IUPAC navn 1,3,5-tribrombenzen
SMIL BrC1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3, 5-Tribromobenzene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 118 °C til 123 °C
Farve Brun-orange til hvid
Kogepunkt 271 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H3Br3
Mængde 25 g
Beilstein 05, 213
Formel vægt 314.79
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver