Få mere at vide
1,3,5-Tribromobenzen, 98%
Beskrivelse
1,3,5-Tribrombenzen bruges som mellemprodukt til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser. Det fungerer som et mellemprodukt til fremstilling af 1,3,5-trimethoxytoluen. Det danner molekylære komplekser med [60]- og [70] fullerener. Yderligere anvendes det som en intern standard under derivatiseringstrinnet til bestemmelse af cyanid i humant plasma og urin ved gaskromatografi-massespektrometri. Ud over dette reagerer det med perfluoralkenylzinkreagenset i nærvær af tetrakis(triphenylphosphin)palladiumkatalysator for at give en trifunktionel monomer 1,3,5-tris(alfa, beta, beta-trifluorvinyl)benzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,3,5-Tribrombenzen bruges som mellemprodukt til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser. Det fungerer som et mellemprodukt til fremstilling af 1,3,5-trimethoxytoluen. Det danner molekylære komplekser med [60]- og [70] fullerener. Yderligere anvendes det som en intern standard under derivatiseringstrinnet til bestemmelse af cyanid i humant plasma og urin ved gaskromatografi-massespektrometri. Ud over dette reagerer det med perfluoralkenylzinkreagenset i nærvær af tetrakis(triphenylphosphin)palladiumkatalysator for at give en trifunktionel monomer 1,3,5-tris(alfa, beta, beta-trifluorvinyl)benzen.
Opløselighed
Opløselig i varm ethanol og eddikesyre. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,5-Tribromobenzene |
| Smeltepunkt | 121 °C til 124 °C |
| Kogepunkt | 271 °C |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1858917 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i varm ethanol og eddikesyre. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 314.8 |
| Procent renhed | 98% |