Få mere at vide
1,3,5-Tribromobenzen, 98%
Artikelnummer. 11446706
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446706 25 g 25g
11456706 100 g 100g
11466706 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446706 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23860.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 626-39-1 | C6H3Br3 | 314,80 g/mol
1,3,5-Tribrombenzen bruges som mellemprodukt til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser. Det fungerer som et mellemprodukt til fremstilling af 1,3,5-trimethoxytoluen. Det danner molekylære komplekser med [60]- og [70] fullerener. Yderligere anvendes det som en intern standard under derivatiseringstrinnet til bestemmelse af cyanid i humant plasma og urin ved gaskromatografi-massespektrometri. Ud over dette reagerer det med perfluoralkenylzinkreagenset i nærvær af tetrakis(triphenylphosphin)palladiumkatalysator for at give en trifunktionel monomer 1,3,5-tris(alfa, beta, beta-trifluorvinyl)benzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3,5-Tribrombenzen bruges som mellemprodukt til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser. Det fungerer som et mellemprodukt til fremstilling af 1,3,5-trimethoxytoluen. Det danner molekylære komplekser med [60]- og [70] fullerener. Yderligere anvendes det som en intern standard under derivatiseringstrinnet til bestemmelse af cyanid i humant plasma og urin ved gaskromatografi-massespektrometri. Ud over dette reagerer det med perfluoralkenylzinkreagenset i nærvær af tetrakis(triphenylphosphin)palladiumkatalysator for at give en trifunktionel monomer 1,3,5-tris(alfa, beta, beta-trifluorvinyl)benzen.
Opløselighed
Opløselig i varm ethanol og eddikesyre. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-39-1
Molekylær formel C6H3Br3
Molekylvægt (g/mol) 314.80
MDL nummer MFCD00000080
InChI nøgle YWDUZLFWHVQCHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,3,5-tribromo, 1,3,5-tribromo-benzene, unii-o3td0u1oaq, o3td0u1oaq, paragos 530416, 1,5-tribromobenzene, pubchem9590, 1,3,5-tribromobezene, benzene,3,5-tribromo, acmc-20a11o
PubChem CID 12279
IUPAC navn 1,3,5-tribrombenzen
SMIL BrC1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Tribromobenzene
Smeltepunkt 121 °C til 124 °C
Kogepunkt 271 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1858917
Opløselighedsinformation Opløselig i varm ethanol og eddikesyre. Uopløselig i vand.
Formel vægt 314.8
Procent renhed 98%