Få mere at vide
1,3,5-O-Methylidyne-myo-inositol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,5-O-Methylidyne-myo-inositol |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O6/c8-1-4-2(9)6-3(10)5(1)12-7(11-4)13-6/h1-10H/t1-,2-,3-,4+,5?,6?,7-/m0/s1 |
| Formel vægt | 190.0477 |