Få mere at vide
1-(3,5-difluor-2-hydroxyphenyl)ethan-1-on, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10272772
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10272772 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10262772 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10272772 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB04131EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 140675-42-9
Molekylær formel C8H6F2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.131
MDL nummer MFCD00042476
InChI nøgle MCDJUVXLLXTCFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3',5'-difluoro-2'-hydroxyacetophenone, 3,5-difluoro-2-hydroxyacetophenone, 2-acetyl-4,6-difluorophenol, ethanone,1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl, 1-acetyl-3,5-difluoro-2-hydroxybenzene, acmc-1byqa, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl-ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxy-phenyl-ethanone
PubChem CID 2736976
IUPAC navn 1-(3,5-difluor-2-hydroxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3, 5-Difluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 172.13
Procent renhed 97%