Få mere at vide
1-[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434627
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15434627 25 g 25g
15414627 1 g 1g
15424627 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15434627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31972.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 368-63-8 | C10H8F6O | 258.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 368-63-8
Molekylær formel C10H8F6O
Molekylvægt (g/mol) 258.16
MDL nummer MFCD01632521,MFCD03093011
InChI nøgle MMSCIQKQJVBPIR-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethanol, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethanol, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethan-1-ol, alfa-methyl-3,5-ditrifluoromethylbenzyl alcohol, pubchem4672, pubchem14254, 1-3,5-bis-trifluoromethylphenyl ethanol, acmc-209vt9, benzenemethanol, alpha-methyl-3,5-bis trifluoromethyl
PubChem CID 6425739
IUPAC navn 1-[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]ethanol
SMIL CC(O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Smeltepunkt 70°C to 74°C
Mængde 25 g
Formel vægt 258.16
Procent renhed 98%