missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-[3-(4-tert-Butylbenzoyl)propyl]-4-hydroxypiperidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H29NO2/c1-19(2,3)16-8-6-15(7-9-16)18(22)5-4-12-20-13-10-17(21)11-14-20/h6-9,17,21H,4-5,10-14H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 303.2198 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?