Få mere at vide
1-(3',4'-Dimethoxyphenyl)-1-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3',4'-Dimethoxyphenyl)-1-propanol |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O3/c1-4-9(12)8-5-6-10(13-2)11(7-8)14-3/h5-7,9,12H,4H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 196.1099 |