missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2-dihydronaphthalene, TRC

Artikelnummer. 30355310
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355310 100 mg
30353197 500 mg
30353381 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30355310 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD365875100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 439134-46-0
Molekylær formel C16H12Cl2
Molekylvægt (g/mol) 275.17
Synonym Naphthalene, 1-(3,4-dichlorophenyl)-1,2-dihydro- (9CI, ACI), 1-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2-dihydronaphthalene (ACI)
SMIL Clc1ccc(cc1Cl)C2CC=Cc3ccccc23

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2-dihydronaphthalene
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H12Cl2/c17-15-9-8-12(10-16(15)18)14-7-3-5-11-4-1-2-6-13(11)14/h1-6,8-10,14H,7H2
Formel vægt 274.0316
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.