CAS RN 439134-46-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
1-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2-dihydronaphthalene, TRC
CAS: 439134-46-0 Molekylær formel: C16H12Cl2 Molekylvægt (g/mol): 275.17 Synonym: Naphthalene, 1-(3,4-dichlorophenyl)-1,2-dihydro- (9CI, ACI),1-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2-dihydronaphthalene (ACI) SMIL: Clc1ccc(cc1Cl)C2CC=Cc3ccccc23