Få mere at vide
1-[3-(4-chlorphenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10652083
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10652083 1 g 1g
10385202 10 g 10g
10311785 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10652083 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB04957DA
Kemiske identifikatorer
CAS 169814-48-6
Molekylær formel C12H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 235.67
MDL nummer MFCD01313507
InChI nøgle XSAMMAPYCPHHKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-4-chlorophenyl-5-methylisoxazol-4-yl ethan-1-one, 1-3-4-chlorophenyl-5-methylisoxazol-4-yl ethanone, 1-3-4-chlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazol-4-yl ethanone, 3-4-chlorophenyl-4-acetyl-5-methylisoxazole, ethanone, 1-3-4-chlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolyl, maybridge1_008689, 4-acetyl-3-4-chlorophenyl-5-methylisoxazole, 1-3-4-chlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolyl-ethanone, 1-3-4-chloro-phenyl-5-methyl-isoxazol-4-yl-ethanone
PubChem CID 2735240
IUPAC navn 1-[3-(4-chlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-yl]ethan-1-on
SMIL CC(=O)C1=C(C)ON=C1C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[3-(4-Chlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]ethan-1-one
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 235.67
Procent renhed 97%