Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucosamin hydrochlorid
Description
NSC 82044 er en potentiel metabolisk inhibitor af cellulære membran glycokonjugater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
NSC 82044 er en potentiel metabolisk inhibitor af cellulære membran glycokonjugater.
Opløselighed Opløseligt
i vand ved 10mg/ml
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares på et køligt sted.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucosamine hydrochloride |
| Farve | Brun til hvid |
| Mængde | 50 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand ved 10 mg/ml |
| Formel vægt | 383.78 |
| Fysisk form | Pulver |