Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucosamin hydrochlorid
Artikelnummer. 15460677
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15460677 1 g 1g
15470677 5 g 5g
15480677 25 g 25g
15490677 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15460677 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66975.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10034-20-5 | C14H22ClNO9 | 383.778 g/mol
NSC 82044 er en potentiel metabolisk inhibitor af cellulære membran glycokonjugater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
NSC 82044 er en potentiel metabolisk inhibitor af cellulære membran glycokonjugater.
Opløselighed Opløseligt
i vand ved 10mg/ml
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-20-5
Molekylær formel C14H22ClNO9
Molekylvægt (g/mol) 383.778
MDL nummer MFCD01075204
InChI nøgle BQLUYAHMYOLHBX-LEXQQUKESA-N
Synonym 1,3,4,6-tetra-o-acetyl-2-amino-2-desoxy-d-glucopyranose hydrochloride, tetra-o-acetyl-glucosaminhydrochlorid, 2r,3s,4r,5r-3,4,6-tris acetyloxy-5-aminooxan-2-yl methyl acetate hydrochloride
PubChem CID 57373443
IUPAC navn [(2R,3S,4R,5R)-3,4,6-triacetyloxy-5-aminooxan-2-yl]methylacetat;hydrochlorid
SMIL CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)N)OC(=O)C)OC(=O)C.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucosamine hydrochloride
Farve Brun til hvid
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water at 10mg/ml
Formel vægt 383.78
Fysisk form Pulver