Få mere at vide
1-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11326795
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11326795 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10352983 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11326795 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC55739CB
Kemiske identifikatorer
CAS 884507-45-3
Molekylær formel C17H26BNO2
Molekylvægt (g/mol) 287.21
MDL nummer MFCD08741425
InChI nøgle AKQLICZDOCQKRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl pyrrolidine, 1-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrolidine, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrolidine, amtb769, 3-pyrrolidinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 3-pyrrolidine methyl phenylboronic acid pinacol ester, pyrrolidine,1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl
PubChem CID 18525872
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(CN2CCCC2)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pyrrolidine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 1-{[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl}pyrrolidin
Formel vægt 287.21
Procent renhed 97%