Få mere at vide
1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol, TRC
Artikelnummer. 30135085
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135085 10 g
17982885 1 g
17922985 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135085 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49184010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100442-33-9
Molekylær formel C20 H27 N O
Molekylvægt (g/mol) 297.43
Synonym 2-Propanol, 1-[(3,3-diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-, 1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol, 2-Methyl-1-[N-methyl-N-(3,3-diphenylpropyl)amino]propan-2-ol
IUPAC navn 1-[3,3-diphenylpropyl(methyl)amino]-2-methylpropan-2-ol
SMIL CN(CCC(c1ccccc1)c2ccccc2)CC(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C20H27NO/c1-20(2,22)16-21(3)15-14-19(17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,19,22H,14-16H2,1-3H3
Formel vægt 297.2093
Procent renhed >95%