Få mere at vide
1-(3-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenyl)ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenyl)ethanone |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O2/c1-8(12)9-5-4-6-10(7-9)11(2,3)13/h4-7,13H,1-3H3 |
| Formel vægt | 178.0994 |