Få mere at vide
1-[[(2R,3S)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-methyloxiranyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(((2R,3S)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-methyloxiranyl)methyl)-1H-1,2,4-triazole |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11F2N3O/c1-8-12(18-8,5-17-7-15-6-16-17)10-3-2-9(13)4-11(10)14/h2-4,6-8H,5H2,1H3/t8-,12+/m0/s1 |
| Formel vægt | 251.087 |