CAS RN 127000-90-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
1-[[(2R,3S)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-methyloxiranyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole, TRC
CAS: 127000-90-2 Molekylær formel: C12H11F2N3O Molekylvægt (g/mol): 251.23 Synonym: (2R,3S)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-methyl-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxirane,(2R,3S)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyloxirane SMIL: C[C@@H]1O[C@@]1(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F