missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-[[(2R,3S)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-methyloxiranyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole, TRC

Artikelnummer. 30370624
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30370624 5 g
30376503 500 mg
30371107 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30370624 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4478155G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 127000-90-2
Molekylær formel C12H11F2N3O
Molekylvægt (g/mol) 251.23
Synonym (2R,3S)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-methyl-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxirane, (2R,3S)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyloxirane
SMIL C[C@@H]1O[C@@]1(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(((2R,3S)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-methyloxiranyl)methyl)-1H-1,2,4-triazole
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H11F2N3O/c1-8-12(18-8,5-17-7-15-6-16-17)10-3-2-9(13)4-11(10)14/h2-4,6-8H,5H2,1H3/t8-,12+/m0/s1
Formel vægt 251.087
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.