Få mere at vide
1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]hydrazine, ≥95%, Maybridge
Artikelnummer. 10212362
Skift visning
Amber Glass Bottle; 1g
Artikelnummer.
10212362 Amber Glass Bottle; 1g
1 options
Artikelnummer. 10212362 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF01370DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]hydrazine
CAS 365-34-4
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C7H7F3N2
Lineær formel CF3C6H4NHNH2
MDL nummer MFCD00052687
Mængde 1 g
Synonym 2-trifluoromethyl phenylhydrazine, 2-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 2-trifluoromethylphenylhydrazine, 1-2-trifluoromethyl phenyl hydrazine, m-trifluoromethylphenylhydrazine, hydrazine, 2-trifluoromethyl phenyl, buttpark 44\57-17, 2-trifluoromethyl-phenyl-hydrazine
InChI nøgle JSWQDLBFVSTSIW-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)NN
IUPAC navn [2-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine
Molekylvægt (g/mol) 176.142
PubChem CID 520800
Formel vægt 176.14
Procent renhed 95%