Få mere at vide
1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-propanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-propanone |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9F3O/c1-7(14)6-8-4-2-3-5-9(8)10(11,12)13/h2-5H,6H2,1H3 |
| Formel vægt | 202.0605 |