Få mere at vide
1-(2-Thien-2-ylphenyl)methanaminhydrochlorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10692035
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10692035 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10219332 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10692035 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC35563CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 863991-95-1
Molekylær formel C11H12ClNS
Molekylvægt (g/mol) 225.73
MDL nummer MFCD07772821
InChI nøgle XLJIHGHEJAGJJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-thien-2-ylphenyl methanamine hydrochloride, 1-2-thien-2-ylphenyl methylamine hydrochloride, 2-thiophen-2-yl phenyl methanamine hydrochloride, 1-2-thien-2-ylphenyl methanaminehydrochloride, 1-2-thiophen-2-yl phenyl methanamine hydrochloride, c11h11ns.hcl, 2-thiophen-2-yl-benzylamine hydrochloride, 2-2-thienyl phenyl methylamine, chloride, 2-thien-2-yl phenyl methylamine hydrochloride
PubChem CID 18525724
IUPAC navn 1-[2-(thiophen-2-yl)phenyl]methanamin-hydrochlorid
SMIL Cl.NCC1=CC=CC=C1C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Thien-2-ylphenyl)methanamine hydrochloride
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 225.74
Procent renhed 95%