Få mere at vide
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoracetone, 99% (tør vægt) Kan fortsætte op til ca. 2% vand
Artikelnummer. 11439742
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439742 25 g 25g
11449742 100 g 100g
11459742 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439742 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10808.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 326-91-0 | C8H5F3O2S | 222,18 g/mol
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoracetone anvendes i vid udstrækning til analyse af metaller såsom actinider og lanthanider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoracetone anvendes i vid udstrækning til analyse af metaller såsom actinider og lanthanider.
Opløselighed
Opløselig i methanol og ethanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 326-91-0
Molekylær formel C8H5F3O2S
Molekylvægt (g/mol) 222.18
MDL nummer MFCD00005445
InChI nøgle TXBBUSUXYMIVOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thenoyltrifluoroacetone, thenoyltrifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl, 4,4,4-trifluoro-1-thiophen-2-yl butane-1,3-dione, 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl-1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl butane-1,3-dione, perfluoroacetyl 2-thenoyl methane, alpha-thenoyltrifluoroacetone, 1-thenoyl-3,3,3-trifluoroacetone, .alpha.-thenoyltrifluoroacetone
PubChem CID 5601
IUPAC navn 4,4,4-trifluor-1-thiophen-2-ylbutan-1,3-dion
SMIL FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1- (2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone
Smeltepunkt 41°C to 44°C
Kogepunkt 96°C to 98°C (8 mmHg)
Flammepunkt 111°C (231°F)
Assay Procent Noter (dry wt.)
Mængde 25 g
Beilstein 168645
Opløselighedsinformation Soluble in methanol and ethanol. Insoluble in water.
Formel vægt 222.18
Procent renhed 99%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) May contain up to ≈ 2% water