Få mere at vide
1,2-Propanediol, TRC
Artikelnummer. 30425523
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425523 50 g
30419638 10 g
30420428 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30425523 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP76031050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Propanediol
CAS 57-55-6
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C3 H8 O2
Mængde 50 g
Synonym Propylene glycol, (RS)-propane-1,2-diol
InChI formel InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
SMIL CC(O)CO
IUPAC navn propan-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 76.09
Formel vægt 76.0524
Procent renhed >95