Få mere at vide
1,2-Propanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Propanediol |
| CAS | 57-55-6 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C3 H8 O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Propylene glycol, (RS)-propane-1,2-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMIL | CC(O)CO |
| IUPAC navn | propan-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 76.09 |
| Vis mere |