Få mere at vide
1,2-Propanediol, Supelco™
Artikelnummer. 15881791
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15881791 5 L
15871791 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15881791 Leverandør Supelco Leverandørnr. 8223245000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
EMPLURA™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-55-6
Grad Research
Molekylær formel CH3CH(OH)CH2OH
Molekylvægt (g/mol) 76.09
Tekniske data
Smeltepunkt -59°C
Tæthed 1.04 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 188°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00064272
Mængde 5 L
Synonym 1,2-Propanediol, 1,2-Propylene glycol, 1,2-Propanediol