Få mere at vide
1,2-Propanediol monomethyl ether acetate, 99%, stab. with 50ppm BHT
Artikelnummer. 11388266
Skift visning
Mængde:
100 mL
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388266 2500 mL 2.5 L
11368266 100 mL 100ml
11378266 1000 mL 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388266 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15459.0F
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-65-6 | C6H12O3 | 132.159 g/mol
1,2-propandiol monomethyletheracetat anvendes som opløsningsmiddel til maling, blæk, lakker, lak, rengøringsmidler og belægninger. Det bruges også som opløsningsmiddel til affedtning af printplader og i fødevarekontaktapplikationer. Yderligere bruges det i fotoresistformuleringer i halvlederindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-propandiol monomethyletheracetat anvendes som opløsningsmiddel til maling, blæk, lakker, lak, rengøringsmidler og belægninger. Det bruges også som opløsningsmiddel til affedtning af printplader og i fødevarekontaktapplikationer. Yderligere bruges det i fotoresistformuleringer i halvlederindustrien.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser, reduktionsmidler, syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-65-6
Molekylær formel C6H12O3
Molekylvægt (g/mol) 132.159
MDL nummer MFCD00038500
InChI nøgle LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methoxy-2-propyl acetate, pgmea, 2-acetoxy-1-methoxypropane, propylene glycol monomethyl ether acetate, propylene glycol methyl ether acetate, 1-methoxy-2-acetoxypropane, 2-propanol, 1-methoxy-, acetate, 2-methoxy-1-methylethyl acetate, propyleneglycol monomethyl ether acetate, acetic acid, 2-methoxy-1-methylethyl ester
PubChem CID 7946
IUPAC navn 1-methoxypropan-2-ylacetat
SMIL CC(COC)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate
Navn note stabilized with 50ppm BHT
Smeltepunkt -67°C
Tæthed 0.968
pH 4
Kogepunkt 145°C to 146°C
Flammepunkt 43°C (109°F)
Lugt Ester-like
Brydningsindeks 1.402
Mængde 2500 mL
FN nummer UN3272
Beilstein 1751656
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 132.16
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Propylene glycol monomethyl ether acetate