Få mere at vide
1,2-Propanediol monomethyl ether acetate, 99%, stab. with 50ppm BHT
Artikelnummer. 11378266
Mængde:
100 mL
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
Artikelnummer. 11378266
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L15459.AU
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 108-65-6 | C6H12O3 | 132.159 g/mol
1,2-propandiol monomethyletheracetat anvendes som opløsningsmiddel til maling, blæk, lakker, lak, rengøringsmidler og belægninger. Det bruges også som opløsningsmiddel til affedtning af printplader og i fødevarekontaktapplikationer. Yderligere bruges det i fotoresistformuleringer i halvlederindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-propandiol monomethyletheracetat anvendes som opløsningsmiddel til maling, blæk, lakker, lak, rengøringsmidler og belægninger. Det bruges også som opløsningsmiddel til affedtning af printplader og i fødevarekontaktapplikationer. Yderligere bruges det i fotoresistformuleringer i halvlederindustrien.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser, reduktionsmidler, syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-65-6
Molekylær formel C6H12O3
Molekylvægt (g/mol) 132.159
MDL nummer MFCD00038500
InChI nøgle LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methoxy-2-propyl acetate, pgmea, 2-acetoxy-1-methoxypropane, propylene glycol monomethyl ether acetate, propylene glycol methyl ether acetate, 1-methoxy-2-acetoxypropane, 2-propanol, 1-methoxy-, acetate, 2-methoxy-1-methylethyl acetate, propyleneglycol monomethyl ether acetate, acetic acid, 2-methoxy-1-methylethyl ester
PubChem CID 7946
IUPAC navn 1-methoxypropan-2-ylacetat
SMIL CC(COC)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate
Navn note stabilized with 50ppm BHT
Smeltepunkt -67°C
Tæthed 0.968
pH 4
Kogepunkt 145°C to 146°C
Flammepunkt 43°C (109°F)
Lugt Ester-like
Brydningsindeks 1.402
Mængde 1000 mL
FN nummer UN3272
Beilstein 1751656
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 132.16
Procent renhed 99%