Få mere at vide
1,2-Propanediol monomethyl ether acetate, 99%, stab. with 50ppm BHT
Artikelnummer. 11368266
Skift visning
Mængde:
100 mL
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368266 100 mL 100ml
11378266 1000 mL 1 L
11388266 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368266 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15459.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-65-6 | C6H12O3 | 132.159 g/mol
1,2-propandiol monomethyletheracetat anvendes som opløsningsmiddel til maling, blæk, lakker, lak, rengøringsmidler og belægninger. Det bruges også som opløsningsmiddel til affedtning af printplader og i fødevarekontaktapplikationer. Yderligere bruges det i fotoresistformuleringer i halvlederindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-propandiol monomethyletheracetat anvendes som opløsningsmiddel til maling, blæk, lakker, lak, rengøringsmidler og belægninger. Det bruges også som opløsningsmiddel til affedtning af printplader og i fødevarekontaktapplikationer. Yderligere bruges det i fotoresistformuleringer i halvlederindustrien.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser, reduktionsmidler, syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-65-6
Molekylær formel C6H12O3
Molekylvægt (g/mol) 132.159
MDL nummer MFCD00038500
InChI nøgle LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methoxy-2-propyl acetate, pgmea, 2-acetoxy-1-methoxypropane, propylene glycol monomethyl ether acetate, propylene glycol methyl ether acetate, 1-methoxy-2-acetoxypropane, 2-propanol, 1-methoxy-, acetate, 2-methoxy-1-methylethyl acetate, propyleneglycol monomethyl ether acetate, acetic acid, 2-methoxy-1-methylethyl ester
PubChem CID 7946
IUPAC navn 1-methoxypropan-2-ylacetat
SMIL CC(COC)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate
Navn note stabilized with 50ppm BHT
Smeltepunkt -67°C
Tæthed 0.968
pH 4
Kogepunkt 145°C to 146°C
Flammepunkt 43°C (109°F)
Lugt Ester-like
Brydningsindeks 1.402
Mængde 100 mL
FN nummer UN3272
Beilstein 1751656
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 132.16
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.