Få mere at vide
1,2-propandiol, ACS-reagens
Artikelnummer. 15266008 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15266008 500 mL 500ml
15256008 100 mL 100ml
15246008 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15266008 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 447415000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    397.02 DKK
    357.65 DKK / 500ml
    Spare 39.37 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 57-55-6 | C3H8O2 | 76,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-55-6
Molekylær formel C3H8O2
Molekylvægt (g/mol) 76.09
InChI nøgle DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC navn propan-1,2-diol
SMIL CC(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Propanediol
Smeltepunkt -60,0 °C
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 187,0 °C
Flammepunkt 99 °C
Antændelsesrest 0,005% maks
Lineær formel CH3CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks 1,4310 til 1,4330
Mængde 500 mL
Merck Index 15,7968
Specifik vægtfylde 1.03
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: fuldstændig opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ether, blandet med acetone og kloroform
Viskositet 45 mPa (20 °C)
Formel vægt 76.09
Procent renhed ≥99,5% (GC)
Grad ACS-reagens
Titrerbar syre 0,0005 meq/g max