Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Propanediol |
| Smeltepunkt | -60,0 °C |
| Tæthed | 1.0300g/mL |
| Kogepunkt | 187,0 °C |
| Flammepunkt | 99 °C |
| Antændelsesrest | 0,005% maks |
| Lineær formel | CH3CH(OH)CH2OH |
| Brydningsindeks | 1,4310 til 1,4330 |
| Mængde | 100 mL |
| Merck Index | 15,7968 |
| Vis mere |