Få mere at vide
1,2-propandiol, ACS, 99,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450520
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450520 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 11450520 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030948.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    447.77 DKK
    403.65 DKK / 500ml
    Spare 44.12 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Som erstatning for ethylenglycol og glycerol
1,2-propandiol, ACS bruges som erstatning for ethylenglycol og glycerol. Det er et godt opløsningsmiddel til harpiks. Det opløser mange æteriske olier, men kan ikke blandes med faste olier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Propanediol
CAS 57-55-6
Smeltepunkt °C til 60 °C
Tæthed 1.036
Kogepunkt 186 °C til 188 °C
Flammepunkt 107 °C (225 °F)
Analyseprocentområde 99.5%
Molekylær formel C3H8O2
Brydningsindeks 1.432
MDL nummer MFCD00064272
Mængde 500 mL
Beilstein 1340498
Følsomhed Hygroskopisk
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
Opløselighedsinformation Blandet med vand, acetone, kloroform. Opløselig i æter
InChI nøgle DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(CO)O
IUPAC navn propan-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 76.095
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
Formel vægt 76.1
Grad ACS
Fysisk form Væske