Få mere at vide
1,2-Propanediol, ACS, 99.5% min
Artikelnummer. 11397378
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397378 4 x 1 L 4 L
11307388 1 L 1 L
11387378 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397378 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030948.M1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Som erstatning for ethylenglycol og glycerol. Godt opløsningsmiddel til harpiks. Opløser mange æteriske olier, men kan ikke blandes med faste olier.
1,2-propandiol, ACS bruges som erstatning for ethylenglycol og glycerol. Det er et godt opløsningsmiddel til harpiks. Det opløser mange æteriske olier, men kan ikke blandes med faste olier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-55-6
Molekylær formel C3H8O2
Molekylvægt (g/mol) 76.095
MDL nummer MFCD00064272
InChI nøgle DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC navn propan-1,2-diol
SMIL CC(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Propanediol
Smeltepunkt -60°C
Tæthed 1.036
pH Neutral
Kogepunkt 186°C to 188°C
Flammepunkt 107°C (225°F)
Lugt Nearly Odorless
Brydningsindeks 1.432
Mængde 4 x 1 L
Beilstein 1340498
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,7855
Opløselighedsinformation Miscible with water, acetone, chloroform. Soluble in ether
Formel vægt 76.1
Procent renhed 99.5%
Grad ACS
Fysisk form Væske