Få mere at vide
1,2-Propanediol, ACS, 99,5% min
Beskrivelse
1,2-propandiol, ACS bruges som erstatning for ethylenglycol og glycerol. Det er et godt opløsningsmiddel til harpiks. Det opløser mange æteriske olier, men kan ikke blandes med faste olier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Propanediol |
| Smeltepunkt | -60 °C |
| Tæthed | 1.036 |
| pH | Neutral |
| Kogepunkt | 186 °C til 188 °C |
| Flammepunkt | 107 °C (225 °F) |
| Lugt | Næsten lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.432 |
| Mængde | 4 L |
| Beilstein | 1340498 |
| Vis mere |