Få mere at vide
1,2-Propanediol, 99%, extra pure
Artikelnummer. 10771544 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
Artikelnummer. 10771544
Brand: Thermo Scientific 158720250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 57-55-6 | C3H8O2 | 76.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-55-6
Molekylær formel C3H8O2
Molekylvægt (g/mol) 76.09
MDL nummer MFCD00064272
InChI nøgle DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC navn propan-1,2-diol
SMIL CC(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Propanediol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -60.0°C
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 187.0°C
Flammepunkt 99°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Metal tromle
Lineær formel CH3CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks 1.4310 to 1.4330
Mængde 25 L
Beilstein 01, 472
Merck Index 15, 7968
Specifik vægtfylde 1.03
Opløselighedsinformation Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ether, miscible with acetone and chloroform
Viskositet 45 mPa.s (20°C)
Formel vægt 76.09
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Viskøs væske