Få mere at vide
1,2-propandiol, 99%, ekstra ren
Artikelnummer. 10377950 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10377950 1 L Glasflaske 1 L
10542941 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10771544 25 L Metal tromle 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10377950 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 158720010
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
CAS: 57-55-6 | C3H8O2 | 76,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57-55-6
Molekylær formel C3H8O2
Molekylvægt (g/mol) 76.09
MDL nummer MFCD00064272
InChI nøgle DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC navn propan-1,2-diol
SMIL CC(CO)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Propanediol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -60,0 °C
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 187,0 °C
Flammepunkt 99 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks 1,4310 til 1,4330
Mængde 1 L
Beilstein 01, 472
Merck Index 15, 7968
Specifik vægtfylde 1.03
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: fuldstændig opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ether, blandet med acetone og kloroform
Viskositet 45 mPa (20 °C)
Formel vægt 76.09
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Viskøs væske