Få mere at vide
1,2-propandiol, 99+%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10307243 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10307243 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10022910 25 mL Glasflaske 25ml
10553114 250 mL Glasflaske 250ml
10154510 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10307243 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 220870025
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 57-55-6 | C3H8O2 | 76.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-55-6
Molekylær formel C3H8O2
Molekylvægt (g/mol) 76.09
MDL nummer MFCD00064272
InChI nøgle DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC navn propan-1,2-diol
SMIL CC(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Propanediol
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -60.0°C
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 187.0°C
Flammepunkt 99°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks 1.4310 to 1.4330
Mængde 2.5 L
Beilstein 01, 472
Merck Index 15, 7968
Specifik vægtfylde 1.03
Opløselighedsinformation Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ether, miscible with acetone and chloroform
Viskositet 45 mPa.s (20°C)
Formel vægt 76.09
Procent renhed 99+%
Grad Analyse
Fysisk form Viskøs væske