Få mere at vide
1,2-Propanediol, 98+%
Artikelnummer. p-7024157
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
Artikelnummer. 11458337
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18406.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 57-55-6 | C3H8O2 | 76.095 g/mol
1,2-propandiol bruges i frostvæske og afisningsløsninger til biler, både og fly. Det bruges også til at skabe harmløs, kunstig røg til trænings- og teaterformål. Det bruges som et fugtighedsbevarende opløsningsmiddel og konserveringsmiddel i fødevarer. Det fungerer som opløsningsmiddel til maling og plast. Yderligere bruges det til fremstilling af mælkesyre ved grøn katalytisk oxidation, propanal og propylencarbonat. Det anvendes også i veterinærmedicin som en oral behandling af hyperketonemi hos drøvtyggere. Ud over dette reagerer det med propylenoxid for at fremstille oligomerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
RUO– Kun brug til forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-55-6
Molekylær formel C3H8O2
Molekylvægt (g/mol) 76.095
MDL nummer MFCD00064272
InChI nøgle DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC navn propan-1,2-diol
SMIL CC(CO)O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 1,2-Propanediol
Smeltepunkt -60°C
Tæthed 1.036
pH Neutral
Kogepunkt 186°C to 188°C
Flammepunkt 107°C (225°F)
Lugt Nearly Odorless
Brydningsindeks 1.432
Mængde 500 g
Beilstein 1340498
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,7855
Opløselighedsinformation Miscible with water,benzene,acetone,chloroform and ether. Immiscible with fixed oils.
Formel vægt 76.1
Procent renhed ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt