Få mere at vide
1,2-propandiol, 98+%
Artikelnummer. 11458337
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458337 500 g 500g
11468337 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11458337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18406.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 57-55-6 | C3H8O2 | 76,095 g/mol
1,2-propandiol bruges i frostvæske og afisningsløsninger til biler, både og fly. Det bruges også til at skabe harmløs, kunstig røg til trænings- og teaterformål. Det bruges som et fugtighedsbevarende opløsningsmiddel og konserveringsmiddel i fødevarer. Det fungerer som opløsningsmiddel til maling og plast. Yderligere bruges det til fremstilling af mælkesyre ved grøn katalytisk oxidation, propanal og propylencarbonat. Det anvendes også i veterinærmedicin som en oral behandling af hyperketonemi hos drøvtyggere. Ud over dette reagerer det med propylenoxid for at fremstille oligomerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
RUO– Kun brug til forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-55-6
Molekylær formel C3H8O2
Molekylvægt (g/mol) 76.095
MDL nummer MFCD00064272
InChI nøgle DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC navn propan-1,2-diol
SMIL CC(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Propanediol
Smeltepunkt -60 °C
Tæthed 1.036
pH Neutral
Kogepunkt 186 °C til 188 °C
Flammepunkt 107 °C (225 °F)
Lugt Næsten lugtfri
Brydningsindeks 1.432
Mængde 500 g
Beilstein 1340498
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,7855
Opløselighedsinformation Blandet med vand, benzen, acetone, kloroform og ether. Ublandelig med faste olier.
Formel vægt 76.1
Procent renhed ≥98%